1,1,1-Trifluoro-2-butanone
FL1574.5 FL1574.25 001574-5G
CHMPFL1574.5EA 0 EUR InStock
CHMPFL1574.5 CHMPFL1574.25 FLUO001574-5G
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Formule: C₄H₅F₃O
MW: 126,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190641
Numéro CAS: 381-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité