1-Fluoro-2-phenoxybenzene
001609-1G
FLUO001609-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001609-1G
1-Fluoro-2-phenoxybenzene
1-Fluoro-2-phenoxybenzene
Formule: C₁₂H₉FO
Numéro MDL: MFCD00236610
Numéro CAS: 124330-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité