Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluorobenzène

Synonyms: Phenylfluoride

001699-500G
FLUO001699-500GEA 0 EUR InStock
FLUO001699-500G
Fluorobenzène
Fluorobenzène


Formule: C₆H₅F
MW: 96,1 g/mol
Point d'ébullition: 85.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1.023 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000280
Numéro CAS: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
ONU: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04197
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité