Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromostyrène

Synonyms: 1-Bromo-3-vinylbenzene

001731-5G
FLUO001731-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001731-5G
3-Bromostyrène
3-Bromostyrène


Formule: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Point d'ébullition: 48,1…48.5 °C (0.5 mmHg)
Densité: 1,4059 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000088
Numéro CAS: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité