Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-phénylthiazole

Synonyms: 4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine

CFF569.10 CFF569.25 CFF569.50 001737-5G 001737-25G
CHMPCFF569.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF569.10 CHMPCFF569.25 CHMPCFF569.50 FLUO001737-5G FLUO001737-25G
2-Amino-4-phénylthiazole
2-Amino-4-phenylthiazole


Formule: C₉H₈N₂S
MW: 176,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039680
Numéro CAS: 2010-06-2
EINECS: 217-926-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité