Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de 2-éthylbutyle


001756-100G
FLUO001756-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001756-100G
Acétate de 2-éthylbutyle
Acétate de 2-éthylbutyle


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 160…161 °C (1013 hPa)
Densité: 0.8784 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009343
Numéro CAS: 10031-87-5
EINECS: 233-095-4
ONU: 1177
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité