2,4-Difluorobenzamide
001916-25G
FLUO001916-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001916-25G
2,4-Difluorobenzamide
2,4-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015547
Numéro CAS: 85118-02-1
EINECS: 285-654-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité