Acide 3-(3-aminophényl)propionique
002499-5G
FLUO002499-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002499-5G
Acide 3-(3-aminophényl)propionique
3-(3-Aminophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153889
Numéro CAS: 1664-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité