Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Iodo-1-propanol


002583-10G
FLUO002583-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002583-10G
3-Iodo-1-propanol
3-Iodo-1-propanol


Formule: C₃H₇IO
MW: 185,99 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,942 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00060329
Numéro CAS: 627-32-7
EINECS: 210-995-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité