2-Méthylindole
Attention
Synonyms: 2-Methyl-1H-indole
003402-25G
FLUO003402-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003402-25G
2-Méthylindole
2-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…59 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 141 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005616
Numéro CAS: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité