Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-méthylpyridine

Synonyms: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline

003527-100G
FLUO003527-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003527-100G
2-Amino-5-méthylpyridine
2-Amino-5-methylpyridine


Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 227.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006328
Numéro CAS: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité