3'-Chloropropiophénone
Synonyms: m-Chloropropiophenone, 1-(3-Chlorophenyl)propan-1-one
003621-25G
FLUO003621-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003621-25G
3'-Chloropropiophénone
3'-Chloropropiophénone
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…47 °C
Numéro MDL: MFCD00009925
Numéro CAS: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité