N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle
Synonyms: 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
003625-25G
FLUO003625-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003625-25G
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006703
Numéro CAS: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité