Chlorphénesine
003642-25G
FLUO003642-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003642-25G
Chlorphénesine
Chlorphénesine
Formule: C₉H₁₁ClO₃
MW: 202,64 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Numéro MDL: MFCD00021990
Numéro CAS: 104-29-0
EINECS: 203-192-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité