Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[Méthylènebis(thio)]bisbenzène


003674-25G 003674-100G
FLUO003674-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003674-25G FLUO003674-100G
[Méthylènebis(thio)]bisbenzène
[Méthylènebis(thio)]bisbenzène


Formule: C₁₃H₁₂S₂
MW: 232,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003067
Numéro CAS: 3561-67-9
EINECS: 222-624-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité