4-Fluorothioanisole
Attention
Synonyms: 4-Fluorophenyl methyl sulphide, 1-Fluoro-4-(methylthio)benzene
003730-25G 003730-100G
FLUO003730-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003730-25G FLUO003730-100G
4-Fluorothioanisole
4-Fluorothioanisole
Formule: C₇H₇FS
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 184…185 °C (1013 hPa)
Densité: 1,167 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040829
Numéro CAS: 371-15-3
EINECS: 206-733-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité