1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène
Attention
003843-25G
FLUO003843-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003843-25G
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène
Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,89 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65 °C
Numéro MDL: MFCD00000346
Numéro CAS: 327-51-5
EINECS: 206-317-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité