Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium trifluoroacétate

Synonyms: Ammoniumtrifluoroacetate, Trifluoroacetic acid ammonium salt

004043-100G
FLUO004043-100GEA 189.45 EUR InStock
FLUO004043-100G
Ammonium trifluoroacétate
Ammonium trifluoroacétate


Formule: C₂H₄F₃NO₂
MW: 131,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012615
Numéro CAS: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité