3-Bromo-5-chloro-4-iodobenzotrifluoride
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
004153-1G
FLUO004153-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004153-1G
3-Bromo-5-chloro-4-iodobenzotrifluoride
3-Bromo-5-chloro-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrClF₃I
Numéro MDL: MFCD00042178
Numéro CAS: 175205-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité