Acide 3-bromo-4-fluorocinnamique
004224-5G
FLUO004224-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004224-5G
Acide 3-bromo-4-fluorocinnamique
Acide 3-bromo-4-fluorocinnamique
Formule: C₉H₆BrFO₂
MW: 245,05 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 189…192 °C
Numéro MDL: MFCD00143095
Numéro CAS: 160434-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité