1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzène
Synonyms: 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene, 2-Chloro-1,3-dibromo-5-fluorobenzene
004387-25G
FLUO004387-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004387-25G
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzène
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061122
Numéro CAS: 179897-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité