Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-4-fluorothiobenzamide


004468-1G
FLUO004468-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004468-1G
3-Chloro-4-fluorothiobenzamide
3-Chloro-4-fluorothiobenzamide


Formule: C₇H₅ClFNS
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…130 °C
Numéro MDL: MFCD00042478
Numéro CAS: 130560-97-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité