Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-6-(trifluorométhyl)quinoleine


CFF991.1 CFF991.5 CFF991.25 004560-1G
CHMPCFF991.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF991.1 CHMPCFF991.5 CHMPCFF991.25 FLUO004560-1G
4-Chloro-6-(trifluorométhyl)quinoleine
4-Chloro-6-(trifluorométhyl)quinoleine


Formule: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153106
Numéro CAS: 49713-56-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité