Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chrome (III) fluorure

Synonyms: Chromium trifluoride

004566-5G
FLUO004566-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004566-5G
Chrome (III) fluorure
Chrome (III) fluorure


Formule: CrF₃
MW: 108,99 g/mol
Point de fusion: 1000 °C
Densité: 3.8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016045
Numéro CAS: 7788-97-8
EINECS: 232-137-9
ONU: 1756
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02279
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité