4'-Cyano-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide
004593-1G
FLUO004593-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004593-1G
4'-Cyano-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide
4'-Cyano-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00204174
Numéro CAS: 175278-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité