4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
004597-1G
FLUO004597-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004597-1G
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂
Numéro MDL: MFCD00153107
Numéro CAS: 13600-43-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité