2,4-Dibromo-1-fluorobenzène
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-fluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dibromobenzene
004653-25G
FLUO004653-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004653-25G
2,4-Dibromo-1-fluorobenzène
2,4-Dibromo-1-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000283
Numéro CAS: 1435-53-6
EINECS: 215-860-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité