2',4'-Difluoroacétanilide
004774-100G
FLUO004774-100GEA 0 EUR InStock
FLUO004774-100G
2',4'-Difluoroacétanilide
2',4'-Difluoroacétanilide
Formule: C₈H₇F₂NO
Numéro MDL: MFCD00032502
Numéro CAS: 399-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité