2,3-Difluorobenzophénone
004783-5G
FLUO004783-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004783-5G
2,3-Difluorobenzophénone
2,3-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061139
Numéro CAS: 208173-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité