Acide (±)-2,3-difluoromandelique
Synonyms: (±)-2,3-Difluorophenylglycolic acid
004821-1G
FLUO004821-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004821-1G
Acide (±)-2,3-difluoromandelique
Acide (±)-2,3-difluoromandelique
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061295
Numéro CAS: 207974-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité