1,2-Diméthoxy-4-fluorobenzène
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
004913-5G
FLUO004913-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004913-5G
1,2-Diméthoxy-4-fluorobenzène
1,2-Diméthoxy-4-fluorobenzène
Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012201
Numéro CAS: 398-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité