Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène

Synonyms: 2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene

004914-5G
FLUO004914-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004914-5G
1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène
1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène


Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Point d'ébullition: 188 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 23…26 °C
Numéro MDL: MFCD00042487
Numéro CAS: 82830-49-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité