Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthylpipéridine ≥96%


005025-500G
FLUO005025-500GEA 0 EUR InStock
FLUO005025-500G
4-Méthylpipéridine ≥96%
4-Méthylpipéridine


Formule: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 0.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006005
Numéro CAS: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité