N-Éthyldiisopropylamine
Danger
Synonyms: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
005027-500ML
FLUO005027-500MLEA 0 EUR InStock
FLUO005027-500ML
N-Éthyldiisopropylamine
N-Éthyldiisopropylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008868
Numéro CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité