Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromobenzaldéhyde

Attention

005082-100G
FLUO005082-100GEA 0 EUR InStock
FLUO005082-100G
4-Bromobenzaldéhyde
4-Bromobenzaldéhyde


Formule: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003377
Numéro CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité