Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopropanecarbonitrile

Synonyms: Cyclopropyl cyanide

005110-50G
FLUO005110-50GEA 0 EUR InStock
FLUO005110-50G
Cyclopropanecarbonitrile
Cyclopropanecarbonitrile


Formule: C₄H₅N
MW: 67,09 g/mol
Point d'ébullition: 133 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0.911 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001269
Numéro CAS: 5500-21-0
EINECS: 226-836-8
ONU: 3275
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité