Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Borate de triisopropyle

Synonyms: Tri-i-propylborate

005419-100G
FLUO005419-100GEA 0 EUR InStock
FLUO005419-100G
Borate de triisopropyle
Borate de triisopropyle


Formule: C₉H₂₁BO₃
MW: 188,07 g/mol
Point d'ébullition: 139 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008872
Numéro CAS: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
ONU: 2616
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité