2-(4-Aminophényl)ethanol
Synonyms: 4-Aminophenethyl alcohol
005442-25G
FLUO005442-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005442-25G
2-(4-Aminophényl)ethanol
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 235…255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108 °C
Numéro MDL: MFCD00007922
Numéro CAS: 104-10-9
EINECS: 203-174-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité