8-Fluoro-4-quinolinol
Synonyms: 8-Fluoroquinolin-4-ol, 8-Fluoro-4-hydroxyquinoline
CFF1105.1 005484-1G
CHMPCFF1105.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1105.1 FLUO005484-1G
8-Fluoro-4-quinolinol
8-Fluoro-4-quinolinol
Formule: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272395
Numéro CAS: 63010-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité