5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CFF537.1 005503-1G
CHMPCFF537.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF537.1 FLUO005503-1G
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₆BrN₃
MW: 176,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068157
Numéro CAS: 105675-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité