7-Amino-4-(methoxymethyl)coumarin
CFF557.5 005510-1G
CHMPCFF557.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF557.5 FLUO005510-1G
7-Amino-4-(methoxymethyl)coumarin
7-Amino-4-(methoxymethyl)coumarin
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068088
Numéro CAS: 175205-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité