3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2-diaminobenzene
005571-1G
FLUO005571-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005571-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Formule: C₈H₆F₆N₂
MW: 244,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631430
Numéro CAS: 367-65-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité