Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-isopropylbenzotrifluoride

Synonyms: 4-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)aniline

005825-5G
FLUO005825-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005825-5G
2-Amino-5-isopropylbenzotrifluoride
2-Amino-5-isopropylbenzotrifluoride


Formule: C₁₀H₁₂F₃N
Numéro MDL: MFCD00190119
Numéro CAS: 87617-29-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité