5-(Bromomethyl)-benzofurazan
Synonyms: 5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole, 5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole
CFF516.2.5 CFF516.10 005888-2.5G
CHMPCFF516.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF516.2.5 CHMPCFF516.10 FLUO005888-2.5G
5-(Bromomethyl)-benzofurazan
5-(Bromomethyl)-benzofurazan
Formule: C₇H₅BrN₂O
MW: 213,0314 g/mol
Numéro MDL: MFCD00174369
Numéro CAS: 32863-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité