2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Synonyms: Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-sulphonyl chloride
005896-2.5G
FLUO005896-2.5GEA 0 EUR InStock
FLUO005896-2.5G
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClN₂O₂S₂
MW: 234,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068049
Numéro CAS: 73713-79-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité