Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Trifluorométhyl)benzimidazole

Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole, 2-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, TFB-2

005953-5G
FLUO005953-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005953-5G
2-(Trifluorométhyl)benzimidazole
2-(Trifluorométhyl)benzimidazole


Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,14 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Densité: 1.487 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00022675
Numéro CAS: 312-73-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité