2-[(3-Chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
005964-5G
FLUO005964-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005964-5G
2-[(3-Chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
2-[(3-Chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₁ClO₂
Numéro MDL: MFCD03093784
Numéro CAS: 40359-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité