5-Amino-4-cyano-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
005982-1G
FLUO005982-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005982-1G
5-Amino-4-cyano-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
5-Amino-4-cyano-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₀N₄
Numéro MDL: MFCD00128285
Numéro CAS: 5346-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité