Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluorure d'erbium


006074-25G
FLUO006074-25GEA 0 EUR InStock
FLUO006074-25G
Trifluorure d'erbium
Trifluorure d'erbium


Formule: ErF₃
MW: 224,26 g/mol
Point d'ébullition: 2200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1140 °C
Densité: 7.54…8.1 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00016074
Numéro CAS: 13760-83-3
EINECS: 237-356-3
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité