2-Fluoroacétanilide
006173-100G
FLUO006173-100GEA 0 EUR InStock
FLUO006173-100G
2-Fluoroacétanilide
2-Fluoroacétanilide
Formule: C₈H₈FNO
Numéro CAS: 330-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité